Learn More
Mettler Toledo™ Sonde de température
Conçu pour la connexion aux pH-mètres. Les éléments de détection du capteur de température Mettler Toledo sont logés dans un tube en acier inox ou en verre.
357.00€ - 368.00€
Spécification
Température (métrique) en fonctionnement | -30°C à +100°C |
---|---|
Type | Sonde |
Matériau | verre |
Gamme de température (métrique) | –30°C à +100°C |
Longueur (impériale) | 4,72 in |
Code produit | Marque | Capteur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capteur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11947781
|
Mettler Toledo™
51343310 |
NTC 10 kilohms |
357.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11957781
|
Mettler Toledo™
51343312 |
Pt1000 |
368.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Température de fonctionnement maximum : 302°F (150°C)
- Les éléments de détection et les fils de plomb sont isolés électriquement de la surface extérieure de la sonde pour une sécurité maximale
Spécification
-30°C à +100°C | |
verre | |
4,72 in | |
–22°F à +212°F |
Sonde | |
–30°C à +100°C | |
120 mm | |
S7 |