Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 30207877
1170.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15375083
  • 1200.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Instrument, LabX direct pH, câble USB, clip pour électrode, InLab Expert Pro-ISM-IP67, sachets de tampons (pour pH 4,01, 7,00, 9,21 et 10,00), flacons pour étalonnage, mallette de transport uGo™, accessoire de base, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles.
Description
Description
  • Anti-poussière
  • Étanche
  • Classé IP67
  • pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
  • Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
  • Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
  • Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
  • Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±0.5 %
± 0,002
4 x AA ou 1,3 V NiMH acc.
ISO 9001, ISO 14001
2000 (conforme aux BPL)
IP 67
-2 à 20
-5°C à +130°C (ATC) ; -30°C à +130°C (MTC)
Instrument, LabX direct pH, câble USB, clip d’électrode, InLab Expert Pro-ISM-IP67, sachets de tampon (pour pH 4.01, 7.00,9.21 et 10.00), flacons pour l’étalonnage, étui de transport uGo™, accessoires de base, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles
Monocanal ; pH, ion, ORP
0,1, 1
0,1°C
290 g
± 0,1
200 à 250 h
5
Micro-USB (périphérique USB)
LCD
-2000 à 2000 mV
0,001/0,01/0,1
Large gamme d’échantillons, convient également aux émulsions et aux suspensions ; idéal pour les mesures sur le terrain
BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch)/fiche banane 2 mm
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8 :Kit Terrain
± 0,2°C si T :0° à 105°C ; ± 0,5°C si T<0°C ou T> 105°C
222 x 70 x 35mm