Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30207957
1035.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Kit S3-Bioéthanol : Instrument, clip d’électrode, InLab 725-ISM et sachets d’étalon de conductivité (84 μS/cm), flacons pour l’étalonnage, instructions d’utilisation, guide rapide, déclaration de conformité, rapport de test, étui de transport uGo et batteries
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spécification
±0,5% | |
±0,5% | |
250 à 400 h | |
Un | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
IP 67 | |
0,00 à 42 psu | |
-5°C à +105°C | |
Instrument, clip d’électrode, InLab 725-ISM et sachets d’étalon de conductivité (84 µS/cm), flacons pour l’étalonnage, instructions d’utilisation, guide rapide, déclaration de conformité, rapport de test, étui de transport uGo et batteries | |
Monocanal ; conductivité, TDS, salinité | |
0,01 à 1 (plage automatique) | |
0,01 à 1 | |
222 x 70 x 35 mm |
0,00 à 100,0 Mohm/cm | |
±0,5% | |
4 piles AA de 1,5 V ou NiMH de 1,3 V | |
Entrée manuelle | |
LCD | |
0,01 μS/cm à 500 mS/cm | |
0,01 mg/l à 300 g/l | |
Bioéthanol et biocarburants | |
LTW 7 broches (capteur) | |
Conductimètre Seven2Go S3 :Kit Bioethanol | |
0,01 à 0,1 | |
Automatique ou manuel | |
270 g |