Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 30207954
620.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15345073
  • 636.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: instrument, clip d’électrode, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles
Description
Description
  • Anti-poussière
  • Étanche
  • Classé IP67
  • pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
  • Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
  • Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
  • Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
  • Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±0,5%
±0,5%
4 piles AA de 1,5 V ou NiMH de 1,3 V
Entrée manuelle
LCD
0,01 μS/cm à 500 mS/cm
0,00 à 42 psu
-5°C à +105°C
Instrument de mesure uniquement
Monocanal ; conductivité, TDS, salinité
0,01 à 1 (plage automatique)
0,01 à 1
222 x 70 x 35 mm
±0,5%
250 à 400 h
Un
ISO 9001, ISO 14001
IP 67
0,00 à 100,0 meg-ohms/cm
0,01 mg/l à 300 g/l
Non applicable
LTW 7 broches (capteur)
Conductimètre Seven2Go S3
0,01 à 0,1
Automatique ou manuel
270 g