Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 30207939
1890.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15335093
  • 1940.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Instrument de mesure, LabX direct pH, câble USB, clip pour électrode, InLab OptiOx, adaptateur de DBO, comprimés à oxygène zéro, accessoire de base, flacons pour étalonnage, mallette de transport uGo, dispositif de protection InLab OptiOx, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles
Description
Description
  • Anti-poussière
  • Étanche
  • Classé IP67
  • pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
  • Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
  • Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
  • Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
  • Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±0,1 mg/l dans une plage de 0 à 8 mg/l ; ±0,2 mg/l dans une plage de 8 à 20 mg/l ; ±10 % dans une plage de 20 t
4 x 1,5 V AA, 1,3 V NiMH conforme ou USB
2000 (conforme aux BPL)
LCD
0,1 à 500,0%
Mesures de BOD dans tous les types d’échantillons d’eau.
Mini LTW
Canal unique ; oxygène dissous (OD)
0,1
1
0,01 à 50,00 mg/l (ppm)
222 x 70 x 35 mm
200 à 250 h
ISO 9001, ISO 14001
Kit S9-BOD de l’appareil de mesure de l’oxygène dissout Seven2Go
IP 67
0°C à 50°C
Électrode optique d’oxygène dissous / température InLab OptiOx ; mallette de transport / protection uGo ; adaptateur DBO
Chinois, chinois (TW), japonais, indonésien, danois, anglais (US), allemand, norvégien, italien, portugais (BR), polonais, russe, slovène, espagnol, suédois, thaï
0,1 à 500,0%
500 à 1100 mbar
Instrument de mesure d’OD S9 : Kit DBO
0,01
290 g