Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30207972
1825.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Instrument de mesure, LabX direct pH, câble USB, clip pour électrode, InLab OptiOx, comprimés à oxygène zéro, accessoire de base, flacons pour étalonnage, mallette de transport uGo™, dispositif de protection InLab OptiOx, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spécification
±0,1 mg/l dans une plage de 0 à 8 mg/l ; ±0,2 mg/l dans une plage de 8 à 20 mg/l ; ±10 % dans une plage de 20 t | |
4 x 1,5 V AA, 1,3 V NiMH conforme ou USB | |
2000 (conforme aux BPL) | |
Monocanal | |
IP 67 | |
0°C à 50°C | |
Électrode optique d’oxygène dissous / température InLab OptiOx ; mallette de transport / protection uGo | |
Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien | |
0,1 à 500,0% | |
500 à 1100 mbar | |
Instrument de mesure d’OD S9 : Kit Terrain | |
0,01 | |
290 g |
200 à 250 h | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Kit S9-Field de l’appareil de mesure de l’oxygène dissout Seven2Go | |
LCD | |
0,1 à 500,0% | |
Résultats rapides dans les échantillons aqueux ; idéal pour des mesures sur le terrain. | |
Mini LTW | |
Canal unique ; oxygène dissous (OD) | |
0,1 | |
1 | |
0,01 à 50,00 mg/l (ppm) | |
222 x 70 x 35 mm |