Learn More
METTLER TOLEDO™ pH / conductivité / oxygène dissous / ionomètres portatifs
Code produit. 11918011 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
Canal unique ; oxygène dissous (OD)
Canal unique ; pH, ORP
Double canal ; pH / ORP, conductivité
Double canal ; pH / ORP/ ion, OD
Double canal ; pH / ORP / ion, OD
Double canal ; pH / ORP / ion, conductivité
Instrument de mesure OD portable
Monocanal ; conductivité, TDS, salinité
Monocanal ; pH, ion, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canaux:
1
2
Monocanal
Type de produit:
Appareil de mesure de l’oxygène dissous Seven2Go S4
Appareil de mesure de l’oxygène dissout Seven2Go S4 :Kit Standard
Appareil de mesure de l’oxygène dissout Seven2Go S4 :Kit Terrain
Conductimètre Seven2Go S3 :Kit Bioethanol
Conductimètre Seven2Go S3 :Kit Standard
Conductimètre Seven2Go S3 :Kit Terrain
Conductimètre Seven2Go S3
Instrument de mesure S9 portatif d’OD
Instrument de mesure de pH/ion/DO/ORP
Instrument de mesure d’OD S9 : Kit DBO
Instrument de mesure d’OD S9 : Kit Terrain
Instrument de mesure d’OD S9 : Kit standard
Instrument de mesure pH/ions/cond.
Instrument de mesure uniquement
Instrument seul (SG23)
Kit Terrain
Kit d’instrument de mesure et électrode, comprend un câble de 2 m et 2 clips d’électrodes
Kit d’instruments de mesure de terrain avec électrodes et mallette
Kit d’électrodes
Mètre pH/mV Seven2Go S2
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8 :Kit Biotech
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8 :Kit Terrain
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8 :Kit de fluorure
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit Standard
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit alimentaire
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit de terrain avec sonde de pH
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit d’éclairage
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11918011
Marque: METTLER TOLEDO™ 51302664
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Étanche à l’eau et à la poussière, instrument de mesure classé IP67 pour les mesures portables ou sur le terrain. Instruments de mesure portables compatibles avec le pH, les électrodes sélectives d’ions, de conductivité, d’oxygène dissous et d’ions.
  • Anti-poussière
  • Étanche
  • Classé IP67
  • pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
  • Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel pour Seven2Go Pro uniquement
  • Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (selon le modèle) pour Seven2Go Pro uniquement
  • Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
  • Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties IR vers imprimante ou PC via RS232 ou USB
Précision (mV) ±0.1mV
Précision (pH) ± 0,002
Type de batterie 4 x AA
Points d’étalonnage 5
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001
Canaux 2
Type d’affichage Backlit Graphic LCD
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, Dissolved Oxygen
Gamme (mV) -1999 à 1999 mV
Gamme (pH) -2 à 19,999
Résolution (pH) 0,001
Plage de températures (métrique) -5°C to +130°C
Comprend Instrument de mesure de laboratoire, Expert Pro-ISM et InLab OptiOx (tous deux IP 67, câble de 5 m), protection OptiOx, étui en caoutchouc, sachets d’étalonnage, flacons à échantillons et mallette compacte de terrain
Entrées BNC (> 1012 ohms), RCA (Cinch), (tous deux IP 67)
Modèle Double canal ; pH / ORP/ ion, OD
Type de produit Kit d’instruments de mesure de terrain avec électrodes et mallette
Résolution (mV) 0,1mV
Précision de la température ±0,2°C
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 104°F
Température (métrique) en fonctionnement 0 à 40°C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 8,66 x 3,54 x 1,77 po (22 x 9 x 4,5cm)
Longueur (impériale) 8,66 po
Longueur (métrique) 22 cm
Largeur (impériale) 3,54 in
Largeur (métrique) 9 cm
Hauteur (impériale) 1,77 in
Hauteur (métrique) 4,5 cm