Learn More
METTLER TOLEDO™ pH / conductivité / oxygène dissous / ionomètres portatifs
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
Canal unique ; oxygène dissous (OD)
Canal unique ; pH, ORP
Double canal ; pH / ORP, conductivité
Double canal ; pH / ORP/ ion, OD
Double canal ; pH / ORP / ion, OD
Double canal ; pH / ORP / ion, conductivité
Instrument de mesure OD portable
Monocanal ; conductivité, TDS, salinité
Monocanal ; pH, ion, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canaux:
1
2
Monocanal
Type de produit:
Appareil de mesure de l’oxygène dissous Seven2Go S4
Appareil de mesure de l’oxygène dissout Seven2Go S4 :Kit Standard
Appareil de mesure de l’oxygène dissout Seven2Go S4 :Kit Terrain
Conductimètre Seven2Go S3 :Kit Bioethanol
Conductimètre Seven2Go S3 :Kit Standard
Conductimètre Seven2Go S3 :Kit Terrain
Conductimètre Seven2Go S3
Instrument de mesure S9 portatif d’OD
Instrument de mesure de pH/ion/DO/ORP
Instrument de mesure d’OD S9 : Kit DBO
Instrument de mesure d’OD S9 : Kit Terrain
Instrument de mesure d’OD S9 : Kit standard
Instrument de mesure pH/ions/cond.
Instrument de mesure uniquement
Instrument seul (SG23)
Kit Terrain
Kit d’instrument de mesure et électrode, comprend un câble de 2 m et 2 clips d’électrodes
Kit d’instruments de mesure de terrain avec électrodes et mallette
Kit d’électrodes
Mètre pH/mV Seven2Go S2
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8 :Kit Biotech
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8 :Kit Terrain
pH-mètre / millivoltmètre et ionomètre Seven2Go Pro S8 :Kit de fluorure
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit Standard
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit alimentaire
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit de terrain avec sonde de pH
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit d’éclairage
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Dust proof
- Water proof
- IP67 Rated
- pH, Redox/ORP, conductivity, dissolved oxygen and ISE measuring capability (model dependent)
- Compatible with a wide range of IP67-rated electrodes for any application
- Compatible with our ISM electrodes that capture and save calibration data which is then automatically recognized by the meter once connected
- Data storage available; capacity dependent on model
- Export data to a printer or Excel file for Seven2Go Pro only
- EasyDirect software available for data transfer (model dependent) for Seven2Go Pro only
- Rubber holster available for single-handed measurements
- uGo carrying and protecting case included in selective kits (see below for complete list); available for all portable meters
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Canaux | 2 |
| Type d’affichage | LCD |
| Indice IP | IP67 |
| Measurement Modes | pH, Conductivity, Ion |
| Gamme (conductivité) | 0.01μS/cm to 1000mS/cm |
| Gamme (pH) | -2 to 19.999 |
| Gamme (TDS) | 0.01mg/L to 600g/L |
| Résolution (pH) | 0.001 |
| Plage de températures (métrique) | -5°C to +130°C |
| Afficher plus |