Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51302622
2755.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel pour Seven2Go Pro uniquement
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (selon le modèle) pour Seven2Go Pro uniquement
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Spécification
IR vers imprimante ou PC via RS232 ou USB | |
±0.1mV | |
±0.5 % | |
5 points, 7 groupes de tampons prédéfinis | |
Affichage LCD, rétroéclairé | |
0,01 μS/cm à 1000 mS/cm | |
-2 à 19,999 | |
0 à 80 ppt | |
0,1 / 0,01 / 0,001 | |
Instrument de mesure, piles, dragonne, certificat de test, déclaration de conformité, InLab Expert-Pro-ISM-IP67 et InLab 738-ISM (tous deux IP 67 et câble fixe de 1.8 m), mallette compacte de terrain, étui en caoutchouc, 2 clips SevenGo, sachets de tampon pH (2 de chaque : 4, 7), sachets d’étalons de conductivité (2 de chaque, 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm) et flacons d’étalonnage | |
Double canal ; pH / ORP / ion, conductivité | |
Kit Terrain | |
0,1 mV | |
±0,2°C |
±0.5 % | |
± 0,002 | |
4 x AA | |
BPL / IP 67 | |
IP 67 | |
-1999 à 1999 mV | |
0 à 100 MΩ/cm | |
0,01 mg/l à 300 g/l | |
Détermination de pH, mV, mV rel. ou des concentrations d’ions et de la conductivité, TDS (solides dissous totaux), salinité ou résistance spécifique | |
pH : BNC/RCA, conducteur : LTW 7 broches | |
NTC | |
0,01/1 | |
0,01/1 | |
0,1°C |