Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées ISE à la perfection SevenGo™
Obtenez une solution tout-en-un avec les électrodes ISE combinées SevenGo™ perfectION. Le mécanisme de compression Click & Clear™ brillant permet un nettoyage rapide et garantit des lectures stables, même dans les échantillons difficiles.
Marque: Mettler Toledo™
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La sélection d’électrodes sélectives d’ions (ISE) est aussi étendue que la gamme d’ions différents
- La jonction Click & Clear™ assure un contact optimal de la solution électrolytique et de l’échantillon
- Avec les solutions dédiées, l’échantillon peut être préparé de manière optimale pour une mesure réussie de la concentration ionique
Spécification
Ions CN- | |
ISA | |
32° à 176°F | |
De 0° à 80°C |
Lemo | |
0.2 à 260 mg/l | |
Électrode ISE combinée |