Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre / conductimètre de paillasse SevenExcellence™ S470
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
Instrument de mesure de pH/conductivité S470
Kit S470 - Conforme USP/EP
Kit S470 : applications standard
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Il est possible d’équiper les instruments de mesure du pH, de la conductivité, de la résistivité, de Redox / ORP, des TDS, de la salinité et de l’ISFET avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer l’oxygène dissous, l’ISE et la BOD.
- Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
- Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
- Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
- Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
- Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
- Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
Spécification
Spécification
| Sorties | RS-232, USB-A, USB-B, LAN, mini-LTW, mini-DIN, BNC, Cinch / RCA |
| Précision (conductivité) | ± 0,5 % |
| Précision (mV) | ± 0,1mV |
| Précision (pH) | ± 0,002 |
| Points d’étalonnage (conductivité) | 13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur |
| Points d’étalonnage (ionométrie) | Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur |
| Points d’étalonnage (pH) | Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur |
| Points de données | 20 000 |
| Type d’affichage | TFT |
| Gamme (conductivité) | 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm |
| Afficher plus |