Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre de paillasse SevenExcellence™ S400
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
Kit S400 - Applications biologiques et des sciences de la vie
Kit S400 - Applications standard
pH-mètre S400
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Il est possible d’équiper les instruments de mesure du pH, de Redox / ORP et de l’ISFET avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer la conductivité, la résistivité, l’oxygène dissous, l’ISE, la salinité, les TDS, et la BOD.
- Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
- Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
- Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
- Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
- Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
- Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
- Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
Informations sur la commande
- S400 Basic : SevenExcellence pour pH / mV (instrument avec une unité d’expansion pour pH / mV et deux unités d’expansion vierges)
- S44-Kit : Version du kit (S400-Basic, plus InLab™ Expert Pro-ISM, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
- S400-Bio : Version du kit de biotechnologie (400-Basic, plus kit de câbles InLab Routine Pro-ISM, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
- S400-ISFET : Version du kit ISFET (S400-Basic, plus capteur ISFET de laboratoire InLab490, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
- S400-Micro : Version du kit Life Science (S400-Basic, plus InLab Ultra-Micro, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
- S400-UMIX : Version du kit de reproductibilité (S400-Kit, plus agitateur magnétique uMix™)
Spécification
Spécification
| Comprend | pH-mètre S400 ; support d’électrodes InLab Expert Pro-ISM ; 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01 ; clé d’activation de pH EasyDirect (logiciel de gestion des données pH) ; certificat de test ; guide de mesure du pH |
| Précision (température) | ±0,1°C |
| Précision (mV) | ± 0,1 |
| Précision (pH) | ±0,002 |
| Sorties | USB, RS232 et Ethernet |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Résolution (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Points d’étalonnage (pH) | Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur |
| Gamme (mV) | -2000 à 2000 |
| Résolution (mV) | 0,1/1mV |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur