Learn More
Mettler Toledo™ Modules d’expansion pour les instruments de mesure SevenExcellence™
Code produit. p-4589275 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Module de conductivité
Module pH / ion
Module pH / mV
Module vide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13410689
Marque: Mettler Toledo™ 30034472
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception modulaire des dispositifs SevenExcellence vous permet à tout moment d’étendre les capacités de votre instrument avec des paramètres de mesure supplémentaires pour vos besoins futurs.
Ajoutez simplement la nouvelle unité d’expansion et allumez l’instrument ; la nouvelle unité d’expansion est automatiquement reconnue et prête à l’emploi ! Les dispositifs SevenExcellence peuvent s’adapter à un total de trois unités d’expansion, quelle que soit leur composition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (pH) ± 0.002
Précision (mV) ±0.1mV
Précision (température) ±0.1°C
Type Module pH / mV
Plage de pH –2 à 20
Gamme (mV) –2000 à 2000 mV
Résolution (mV) 0.1/1 mV
Résolution (température) 0,1°C
Gamme de température (métrique) –30°C à 130°C