Learn More
METTLER TOLEDO™ Conductimètre S230 SevenCompact™
Mesure la salinité, la résistivité, les matières dissoutes totales et les cendres conductimétriques. Le conductimètre Mettler Toledo S230 SevenCompact est parfaitement adapté à l’analyse des sucres. L’instrument de mesure prend également en charge les unités spéciales nécessaires pour l’analyse du bioéthanol et accepte les cellules du capteur pour une mesure précise de la faible conductivité / l’eau pure.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30019033
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument de mesure de paillasse pour la conductivité, la résistivité, la salinité et les solides dissous totaux (TDS) pouvant afficher les résultats en μS/cm et ms/cm
- Résistant et simple à utiliser avec deux boutons : Format ̏̏‟Lecture” et ̏‟Étal̏”
- Protection IP54
- Livré avec un bras d’électrode qui se déplace vers le haut et le bas, amenant ainsi l’électrode en position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage
- Kit d’installation et de qualification (IQ/OQ) en option disponible via le service METTLER TOLEDO
Spécification
Conductimètre S230 | |
±0,5% | |
13 standards prédéfinis et 1 standards définis par l’utilisateur | |
0,001 à 1 | |
0 à 80 psu | |
MTC : -30°C à +130°C, compensation automatique de la température : –5°C à +130°C | |
± 0,1°C | |
TFT | |
Instrument de mesure S230 avec support d’électrode | |
10 W |
Conductimètre S230, support d’électrodes, capot de protection, certificat de test | |
Mesures de routine, analyse d’échantillon, manipulation de données, archivage de données | |
0,001 μS/cm à 1000 mS/cm | |
Linéaire, non linéaire, désactivée, eau pure, température de référence 20°C ou 25°C | |
0,00 mg/l à 1000 g/l, mise à l’échelle automatique | |
0,1°C | |
0 à 100 meg-ohms/cm | |
1000 | |
9/12 V |