Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre de paillasse SevenCompact™ S220
Code produit. p-4369948 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
Kit-S220-uMix
Option Sciences de la vie
Option aliments/boissons
Option concernant les applications générales
SC S220-Micro
pH-mètre de base S220
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11374233
Marque: METTLER TOLEDO™ 30019028
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’instrument de mesure S220 mesure le pH, la concentration ionique et Redox/ORP. Une interface simple et durable avec seulement 2 boutons rend cet instrument de mesure très facile à utiliser et les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage. Disponible sous forme d’instrument de mesure uniquement et de kits prêts à l’emploi pour des applications spécifiques.
  • pH, concentration ionique et instrument de mesure de paillasse Redox/ORP pouvant afficher les résultats en pH, mV et mV Rel
  • Résistant et simple à utiliser avec deux boutons : Format ̏̏‟Lecture” et ̏‟Étal̏”
  • Protection IP54
  • Livré avec un bras d’électrode qui se déplace vers le haut et le bas, amenant ainsi l’électrode en position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage
  • Kit d’installation et de qualification (IQ/OQ) en option disponible via le service METTLER TOLEDO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties USB, RS-232
Précision (mV) ±0.2 mV
Précision (pH) ± 0,002
Points d’étalonnage 5
Détails de la gestion des données 1000 mesures
Description pH-mètre S220
Type d’affichage TFT
Gamme (mV) -2000 à 2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0.001/0.01/0.1
Plage de températures (métrique) MTC : -30° à +130°C, compensation automatique de la température : de -5° à +130°C
Comprend pH-mètre S220, support d’électrodes, couvercle de protection, certificat de test
Modèle pH-mètre de base S220
Type de sonde pH / ion
Type de produit Instrument de mesure de paillasse pH / ions
Résolution (mV) 0.1/1  mV
Précision de la température ± 0,1°C
Plage de températures (impériale) MTC : -86° à +266°F, compensation automatique de la température : -41° à +266°F