Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées sélectives d’ions en époxy perfectION™
Permet la détermination rapide et simple de la concentration et de l’activité d’une grande variété d’ions dissous.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avant l’utilisation, rincez l’électrode avec de l’eau distillée et faites-la tremper selon la norme appropriée pendant 24 à 48 heures, puis remplissez avec de l’électrolyte de référence (reportez-vous au tableau ci-dessus)
- Pour obtenir des résultats précis, la solution ISA (ajusteur de force ionique) doit être ajoutée à tous les étalons et échantillons avant la mesure
- Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode pour connaître le rapport adéquat entre la solution ISA et le volume d’échantillon
- Chaque jour avant, d’utiliser l’électrode, ajoutez la solution de remplissage (au moins 2,5 cm au-dessus du niveau d’échantillon dans le bécher)
- Vissez le bouchon fermement immédiatement après utilisation
- La solution de remplissage à l’intérieur de l’électrode ne doit pas s’évaporer car elle risque de se cristalliser
- Pour le stockage entre les mesures et jusqu’à trois jours, stockez-les dans la norme appropriée
- Pour le stockage à long terme, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode ISE concernée
- La membrane de détection s’use avec le temps. Elle peut durer environ six mois avec une utilisation normale, mais la durée de vie réelle dépend du type d’échantillons mesurés
- Les interférences d’ions concurrentes sont courantes. Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode ISE pour connaître les interférences potentielles
- Compatible avec les paillasses METTLER TOLEDO SevenExcellence, sept2Go et SevenGo portatives
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Spécification
Pour la détermination de l’argent / du sulfure | |
Électrolyte ionique B | |
3.9 pieds | |
1,2 m | |
32° à 176°F | |
2 à 12 | |
État solide | |
État solide | |
De 0° à 80°C |
Câble BNC fixe de 1,2 m | |
4,75 in | |
120 mm | |
Arbre en époxy | |
Solutions requises : Électrode de référence - Électrolyte ionique B - 51344751 Réglage de la résistance ionique - 51344760 | |
10 mol/ de NaOH | |
Électrode combinée- perfectION Ag+/S2 | |
Électrode sélective d’ions | |
Ag+ : 0,01 à 108 000 mg/l ; S2- : 0,003 à 32 000 mg/l |