Learn More
Mettler Toledo™ Imprimantes thermiques P50
Imprimante thermique sans encre pour générer des impressions rapides et de haute qualité sans bruit ni vibration.Les imprimantes thermiques Mettler Toledo P50 Line sont compatibles avec les balances, les titrateurs, les analyseurs d’humidité et les pH-mètres.
1550.00€
Spécification
Dimensions (L x l x H) 315 x 240 x 180 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
15310373
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
30094673
Imprimante thermique P-56RUE
1550.00€
1 pièce
Description
Description
  • Imprimante universelle adaptée à la documentation des résultats et à l’impression d’étiquettes
  • Données de pesée et d’analyse de documents sur papier à bande standard
  • Fente pour papier standard, 50 mm et 60 mm maximum
  • Interface :RS232, USB, Ethernet
  • Unité d’impression :Imprimante sur bande, 24 caractères/ligne
  • Vitesse :100 mm/seconde
  • Durabilité de l’unité d’impression :1,5 million de lignes
  • Dimensions :315 x 240 x 180 mm (12,4 x 9,4 x 7 po) (P x l x H)
Imprimante P-56RUE
  • Horloge en temps réel intégrée
  • Application d’impression et détection automatique des paramètres
  • Connecteur pour PowerPac en option
Imprimante P-58RUE
  • Horloge en temps réel intégrée
  • Application d’impression et détection automatique des paramètres
  • Saisie d’ID d’échantillons alphanumériques et génération de codes-barres
  • Applications : statistiques, heure et date, totalisation, formulation et étiquetage
  • Connecteur pour PowerPac en option
Informations sur la commande
Accessoires disponibles séparément (nº de cat.01-910-270 à -274).
Spécification
Spécification
315 x 240 x 180 mm