Learn More
Mettler Toledo™ Bacs à échantillons d’analyseur d’humidité
Les bacs à échantillons Mettler Toledo sont les seuls bacs à échantillons officiellement compatibles avec les analyseurs d’humidité Mettler Toledo pour une utilisation optimale et des performances garanties.
Marque: Mettler Toledo™ 13865
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choix de bacs en acier au nickel-chrome inoxydable réutilisables et lavables pour analyseurs d’humidité halogène, ou bacs en aluminium ou en acier inoxydable pour tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo.
- 3,75 po (96 mm) de diamètre
Spécification
Bacs jetables - boîte de 80 | |
Rond | |
Tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo |
Aluminium | |
Bac à humidité | |
88,9 mm |