Learn More
Kartell™ Tube à essai de micro-centrifugeuse Mettler Toledo™ avec bouchon
Fabriqué en PP haute transparence pour faciliter la vérification des échantillons. Le microtube à essai à centrifuger avec bouchon Kartell™ est doté d’une grande surface d’écriture dépolie pour améliorer la traçabilité dans l’analyse des échantillons.
Marque: Kartell™ 0029804
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube en PP haute transparence pour une vérification facile des échantillons
- Bouchon plat avec grande surface d’écriture dépolie
- Étanche aux liquides pour centrifugation FCR jusqu’à 21 000 x g
- Grande languette d’ouverture comportant des surfaces arrondies pour une routine ouverte/fermée plus lisse
- Bouchon avec surface perçable de 3 mm
- Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes avec bouchon ouvert
Spécification
Flat cap | |
11.000 x g | |
PP (Polypropylene) | |
1.5mL | |
PP (Polypropylene) | |
1000/Pk. |
CE/IVD | |
Blue | |
Yes | |
Blue | |
Sample analysis | |
Cap |