Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de référence InLab™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Jonction:
Manchon en PTFE
Triple / Céramique
céramique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
- Pour utilisation avec des électrodes de mesure demi-cellule
Accessoires & entretien
- Type de connecteur S7 : Câble S7 à fiche banane 2 mm (30281923) requis
- Référence InLab : jonction en céramique
- InLab Reference Plus : jonction de manchon amovible en PTFE
- Flux de référence InLab : jonction en céramique triple
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S7 |
| Jonction | Triple / Céramique |
| Matériau | Verre |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 130°C |
| Type | Électrode de référence demi-cellule ; Électrode de gel interne |
| Type de solution de remplissage | KCl 3 mol/L |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures et les applications de routine dans les demi-cellules sélectives d’ions |
| Référence interne | ARGENTHAL |
| Modèle | Flux de référence InLab™ |
| Électrolyte de référence | 3 mol/l de KCl |
| Afficher plus |