Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Viscous
Code produit. p-3639387 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Multibroche
S7
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12570137
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une électrode de pH en verre avec un capteur de température intégré doté du système de référence SteadyForce™, pressurisé pour empêcher l’obstruction de la jonction.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
  • Cosmétiques
  • Gels, savons, shampooings
  • Résines
  • Peintures
  • Vernis et colles
  • Couleurs et colorants
  • Échantillons huileux
  • Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
  • Jonction en céramique et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
  • À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Il est recommandé de l’utiliser avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH InLab Viscous
Types de connecteurs S7
Jonction céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 130°C
Type Électrode combinée
Type de solution de remplissage FRISCOLYT-B
À utiliser avec (application) Échantillons hautement visqueux et fortement gluant
À utiliser avec (équipement) S7 à BNC (30281915)
Référence interne SteadyForce
Membrane Verre HA
Modèle InLab™ Viscous
Conditions de stockage 3 mol/L de KCl
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 266°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (impériale) 1,57 in
Longueur (métrique) 40 mm
Diamètre (impériale) 0,23 in
Diamètre (métrique) 6 mm