Learn More
METTLER TOLEDO™ Capteur d’oxygène dissous InLab™ OptiOx
Basé sur la technologie RDO (avancée à oxygène dissous) optique fiable, pour la mesure de la teneur en oxygène dissous dans les échantillons aqueux. Le capteur d’oxygène dissous Mettler Toledo InLab OptiOx peut être utilisé avec les compteurs S479, S975 et S900 Seven Excellence, SG9 et SG98 SevenGo.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51340291
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
InLab OptiOx
- Sans entretien ; Facile à utiliser ; Aucune agitation requise
- Conserver dans un endroit sec
- L’arbre est en plastique ; Vérifiez la compatibilité chimique avec votre représentant local
- Doit être étalonné avant utilisation
- Un étalonnage quotidien est recommandé
- Étalonnage en deux points à l’aide de comprimés à oxygène zéro recommandé pour moins de 1 mg/l ou moins de 5 % d’oxygène
- Remplacez le bouchon tous les 12 mois (en cours d’utilisation ou non) ; indiqué sur l’instrument de mesure par une icône de diagramme circulaire
- Comprimés à oxygène zéro : 51300140
- Bouchon de rechange OptiOx : 51344630 (premier bouchon de rechange inclus avec l’achat du capteur)
- Tube d’étalonnage OptiOx : 51344631 (tube d’étalonnage fourni lors de l’achat du capteur)
- Protection OptiOx : 51344632 (protection fournie lors de l’achat du capteur)
- Compatible avec les paillasses METTLER TOLEDO SevenExcellence, sept2Go et SevenGo portatives
InLab 605
- Résistant aux produits chimiques (vérifiez la compatibilité chimique auprès de votre représentant local)
- Conserver dans un endroit sec
- Le capteur doit être polarisé pendant 6 heures avant son utilisation
- Une agitation douce est nécessaire pendant l’étalonnage et la mesure
- Doit être étalonné avant utilisation
- Un étalonnage quotidien est recommandé
- Le corps de la membrane doit être remplacé tous les 3 à 12 mois
- L’électrolyte doit être changé lorsque le corps de la membrane est changé (voir référence ci-dessous)
- Kit de remplacement de membrane (3 corps à membrane, électrolyte de 25 ml) : 51340293
- Électrolyte : 51340294
- Kit d’étanchéité : 51340295
- Flacon d’étalonnage : 51340296
- Agitateur magnétique uMix : 30040000
- Compatible avec les paillasses METTLER TOLEDO SevenExcellence, sept2Go et SevenGo portatives
Spécification
Capteur d’oxygène dissous InLab 605 | |
1,80 m | |
BNC/RCA (Cinch) IP67 | |
Électrode IP67, câble de 1,8 m | |
10,66 mm | |
101,6 mm | |
4 po | |
Mesure de routine du pH | |
0 à 200 %, 0 à 20 mg/l |
5 pieds | |
0°F à 140°F | |
0°C à 60°C | |
Instrument de mesure de paillasse multicanal SevenExcellence ou instruments de mesure portatifs SevenGo 6 | |
0,42 in | |
Polarographique ; Sonde de température intégrée (NTC 22 kΩ) | |
Capteur DO | |
InLab™ 605 |