Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes portatives de conductivité InLab™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Constante de cellule:
Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1
Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1
Plages de mesure:
0,001 à 500 μS/cm
0,01 à 1000 μS/cm
0,01 à 1000 mS/cm
Modèle:
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742-ISM
InLab™ 738
InLab™ 742
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Câbles requis inclus pour les instruments de mesure portatifs METTLER TOLEDO Seven2Go et SevenGo
- Le mini-DIN se connecte à l’instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portatif
- Sondes de température intégrées
- Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
- Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & entretien
- Conserver dans un endroit sec
- Manipulez avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
- Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
- Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
- Sachets à usage unique de 10 µS/cm (30111141)
- Sachets à usage unique de 84 µS/cm (30111140)
- Sachets à usage unique de 1413 µS/cm (51302049)
- Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1 |
| Types de connecteurs | LTW |
| À utiliser avec (application) | Mesures générales de conductivité |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument de mesure de paillasse SevenGo, SevenGo Duo, SevenGo pro et SevenGo Duo pro |
| Types de capteur | Capteur de température intégré |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 100°C |
| Diamètre (impérial) du corps | 0,47 in |
| Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |
| Longueur (impériale) | 4,7 in |
| Longueur (impériale) du câble | 70,8 in |
| Afficher plus |