Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes portatives de conductivité InLab™
Code produit. 10258114 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Constante de cellule:
Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1
Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1
Plages de mesure:
0,001 à 500 μS/cm
0,01 à 1000 μS/cm
0,01 à 1000 mS/cm
Modèle:
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742-ISM
InLab™ 738
InLab™ 742
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10258114
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344120
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
  • Câbles requis inclus pour les instruments de mesure portatifs METTLER TOLEDO Seven2Go et SevenGo
  • Le mini-DIN se connecte à l’instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portatif
  • Sondes de température intégrées
  • Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
  • Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & entretien
  • Conserver dans un endroit sec
  • Manipulez avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
  • Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
  • Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
  • Sachets à usage unique de 10 µS/cm (30111141)
  • Sachets à usage unique de 84 µS/cm (30111140)
  • Sachets à usage unique de 1413 µS/cm (51302049)
  • Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1
Types de connecteurs LTW
À utiliser avec (application) Mesures générales de conductivité
À utiliser avec (équipement) Instrument de mesure de paillasse SevenGo, SevenGo Duo, SevenGo pro et SevenGo Duo pro
Types de capteur Capteur de température intégré
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (impériale) du câble 70,8 in
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1,8m
Matériau Époxy, graphite
Plages de mesure 0,01 à 1000 mS/cm
Sonde Conductivité
Comprend Câble fixe de 1,8 m
Indice IP IP 67
Capteur NTC 30 kilohms
Modèle InLab™ 738