Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de paillasse de conductivité InLab™
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 30014093
622.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11344223
  • 641.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Câbles requis inclus pour METTLER TOLEDO SevenExcellence ou SevenCompact
  • Le mini-DIN se connecte à l’instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portatif
  • Sondes de température intégrées
  • Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
  • Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & entretien
  • Conserver dans un endroit sec
  • Manipulez avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
  • Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
  • Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
  • Sachets à usage unique de 10 µS/cm (30111141)
  • Sachets à usage unique de 84 µS/cm (30111140)
  • Sachets à usage unique de 1413 µS/cm (51302049)
  • Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1
Mesures générales de conductivité
Capteur de température intégré
0,47 in
4,72 in
120 mm
Époxy, graphite
Conductivité
InLab™ 731-2m-ISM
Mini-DIN
Conductimètre S230 SevenCompact
0°C à 100°C
12 mm
78.7 po
2 m
0,01 à 1000 μS/cm
NTC 30 kilohms
Nom du produit
METTLER TOLEDO™ Sondes de paillasse de conductivité InLab™ > InLab 731-2m-ISM ; Longueur du câble : 2 m