Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de paillasse de conductivité InLab™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Constante de cellule:
Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1
Constante cellulaire nominale de 0,06 cm-1
Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1
Constante cellulaire nominale de 0,80 cm-1
Constante cellulaire nominale de 1,0-1 cm
Plages de mesure:
0,001 à 500 μS/cm
0,01 à 1000 μS/cm
0,01 à 1000 mS/cm
0,01 à 500 μS/cm
0,01 à 100 mS/cm
0,01 à 112 mS/cm
0,1 à 500 μS/cm
Modèle:
InLab™ 731-2m-ISM
InLab™ 731-ISM
InLab™ 741-ISM
InLab™ 710
InLab™ 720
InLab™ 731
InLab™ 731-2m
InLab™ 741
InLab™ 751-4 mm
InLab™ 752-6mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Câbles requis inclus pour METTLER TOLEDO SevenExcellence ou SevenCompact
- Le mini-DIN se connecte à l’instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portatif
- Sondes de température intégrées
- Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
- Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & entretien
- Conserver dans un endroit sec
- Manipulez avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
- Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
- Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
- Sachets à usage unique de 10 µS/cm (30111141)
- Sachets à usage unique de 84 µS/cm (30111140)
- Sachets à usage unique de 1413 µS/cm (51302049)
- Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 |
| Types de connecteurs | Mini-DIN |
| Type de cellule | 4 pôles en graphite |
| À utiliser avec (application) | Mesures générales de conductivité |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument de mesure S30 et S70 |
| Types de capteur | Capteur de température intégré |
| Description | Sonde de conductivité InLab 731 |
| Longueur (impériale) du câble | 47,22 in |
| Longueur (métrique) du câble | 1,20 m |
| Matériau | Époxy, graphite |
| Afficher plus |