Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de paillasse de conductivité InLab™
Code produit. 10421435 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Constante de cellule:
Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1
Constante cellulaire nominale de 0,06 cm-1
Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1
Constante cellulaire nominale de 0,80 cm-1
Constante cellulaire nominale de 1,0-1 cm
Plages de mesure:
0,001 à 500 μS/cm
0,01 à 1000 μS/cm
0,01 à 1000 mS/cm
0,01 à 500 μS/cm
0,01 à  100 mS/cm
0,01 à  112 mS/cm
0,1 à 500 μS/cm
Modèle:
InLab™ 731-2m-ISM
InLab™ 731-ISM
InLab™ 741-ISM
InLab™ 710
InLab™ 720
InLab™ 731
InLab™ 731-2m
InLab™ 741
InLab™ 751-4 mm
InLab™ 752-6mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10421435
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344024
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
  • Câbles requis inclus pour METTLER TOLEDO SevenExcellence ou SevenCompact
  • Le mini-DIN se connecte à l’instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portatif
  • Sondes de température intégrées
  • Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
  • Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & entretien
  • Conserver dans un endroit sec
  • Manipulez avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
  • Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
  • Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
  • Sachets à usage unique de 10 µS/cm (30111141)
  • Sachets à usage unique de 84 µS/cm (30111140)
  • Sachets à usage unique de 1413 µS/cm (51302049)
  • Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1
Types de connecteurs Mini-DIN
À utiliser avec (application) Mesures générales de conductivité
À utiliser avec (équipement) Instrument de mesure de paillasse SevenEasy, SevenMulti
Types de capteur Capteur de température intégré
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (impériale) du câble 46,80 in
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1,2m
Matériau Acier inoxydable
Plages de mesure 0,001 à 500 μS/cm
Comprend Câble fixe de 1,2 m
Modèle InLab™ 741