Learn More
Mettler Toledo™ Capteurs d’oxygène dissous InLab™ 605-ISM
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène
Unit Size:
1 pièce
Description
- Avec câble fixe de 2 m
- La mesure varie de 0 à 200 % et de 0 à 20 mg/l
- Doivent être suffisamment robustes pour résister à des conditions difficiles dans les usines, les laboratoires ou sur le terrain
- La membrane est protégée par un maillage en acier
- L’arbre est fabriqué en PPS renforcé de fibre de verre haute résistance
- Longueur de l’arbre de 120 mm et diamètre de l’arbre de 12 mm
- Plage de températures comprise entre -0°C et 60°C
- Connecteurs BNC / RCA (Cinch)
Specifications
Specifications
| Composants mesurés | Oxygène |
| Type | Sensor |
| Plages de mesure | 0 à 200 % |
| Types de capteur | Sonde d’oxygène dissous polarographique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction