Learn More
Mettler Toledo™ Flacon de stockage pour électrodes
Pour le stockage des électrodes pH.
Marque: Mettler Toledo™ 51343320
12.56 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Description
- Les flacons maintiennent les pointes d’électrodes humides pendant le stockage
- Accepte les électrodes de 12 mm (0,47 po)
- Voie d’entrée de 12 mm (0,47 po) dans le bouchon du flacon
- Matériau : PE
Spécification
Flacon de stockage pour électrodes | |
Flacon de stockage | |
2 po |
Électrode | |
Polyéthylène | |
50,8mm |