Learn More
Mettler Toledo™ Solutions de remplissage pour électrodes
Code produit. 11917781 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
1 M de KCl ; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl saturé en AgCl ; 25 ml
À utiliser avec (équipement):
Demi-cellule d’ISE série DX
Électrode de référence
Conditionnement:
25mL
Code produit. 11917781
Marque: Mettler Toledo™ 51343181
Réactifs de qualité supérieure pour des performances optimales.
  • Solution aqueuse contenant des composants inorganiques et organiques
  • Fourni en flacon de 25 ml (0,9 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,9 oz.
Capacité (métrique) 25 ml
Concentration 1 mol/L
À utiliser avec (équipement) Demi-cellule d’ISE série DX
Type de solution de remplissage 1 M de KCl ; 25 ml