Learn More
Étalons de conductivité pour sondes de conductivité METTLER TOLEDO, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-186135 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
30 x 20 ml de solution
30 x 20 ml de solution s
Conductivité:
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Conditionnement:
10 pièces
600mL
Code produit. 10528632
Marque: Mettler Toledo 51302050
Edge
Solutions traçables NIST recommandées pour l’étalonnage ou la vérification des électrodes de conductivité METTLER TOLEDO.
  • Pour la vérification quotidienne : pour surveiller l’état de l’électrode et garantir la précision de la mesure
  • Pour l’étalonnage initial des électrodes à constante cellulaire nominale
  • Veillez à bien visser le bouchon immédiatement après l’utilisation (sachets minimisant les risques d’erreur dus à l’interaction environnementale)
  • Normes de conductivité susceptibles de changer les valeurs lorsqu’elles sont exposées à l’environnement ; l’évaporation de l’eau augmente les valeurs de conductivité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride Solution
Conditionnement 30 x 20 ml
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Traçabilité au NIST Yes
Conductivité 12.88 mS/cm
Formule moléculaire KCl
Couleur Green/White
pH Approx. 6
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
À utiliser avec (équipement) Pour l’étalonnage et la vérification des électrodes de conductivité
Type de solution Sachets d’étalon de conductivité 12,88 ms/cm
Type Solutions de conductivité Mettler Toledo
Industry Type Calibration of Conductivity Meter
Quantité 30 x 20 ml de solution s
Qualité Laboratory