Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampons Redox
Code produit. p-4908507 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0,1
7
Type de solution de remplissage:
Tampon Redox ; UH/pH : 0,1
Tampon Redox ; UH = 427 mV
Conditionnement:
6 x 250 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 6 x 30 ml
Gamme de tension (mV):
220 mV
220 mV
468 mV
Conditionnement:
180mL
250mL
Code produit. 10494071
Marque: Mettler Toledo™ 51350060
Edge
Solutions de stockage et de recharge pour électrodes Redox.
Comprend un certificat d’inspection de qualité qui garantit les valeurs indiquées et la traçabilité.
Certifications
Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition ∼100°C
Couleur Transparent, jaune
Type Solution tampon
Type de solution de remplissage Tampon Redox ; UH = 427 mV
Comprend Certificat d’inspection de qualité
Gamme de tension (mV) 220 mV
Conditionnement Flacon de 250 ml
Plage de pH 7
Hydrosoluble Complètement miscible