Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampons Redox
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0,1
7
Type de solution de remplissage:
Tampon Redox ; UH/pH : 0,1
Tampon Redox ; UH = 427 mV
Conditionnement:
6 x 250 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 6 x 30 ml
Gamme de tension (mV):
220 mV
220 mV
468 mV
Conditionnement:
180mL
250mL
Description
Comprend un certificat d’inspection de qualité qui garantit les valeurs indiquées et la traçabilité.
Certifications
Traçabilité NIST
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | ∼100°C |
| Couleur | Transparent, jaune |
| Type | Solution tampon |
| Type de solution de remplissage | Tampon Redox ; UH = 427 mV |
| Comprend | Certificat d’inspection de qualité |
| Gamme de tension (mV) | 220 mV |
| Conditionnement | 6 x 250 ml |
| Plage de pH | 7 |
| Hydrosoluble | Complètement miscible |