Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampons Redox
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0,1
7
Type de solution de remplissage:
Tampon Redox ; UH/pH : 0,1
Tampon Redox ; UH = 427 mV
Conditionnement:
6 x 250 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 6 x 30 ml
Gamme de tension (mV):
220 mV
220 mV
468 mV
Conditionnement:
180mL
250mL
Description
Comprend un certificat d’inspection de qualité qui garantit les valeurs indiquées et la traçabilité.
Certifications
Traçabilité NIST
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Type | Solution tampon |
| Type de solution de remplissage | Tampon Redox ; UH/pH : 0,1 |
| Comprend | Certificat d’inspection de qualité |
| Gamme de tension (mV) | 468 mV |
| Conditionnement | Flacon de 6 x 30 ml |
| Plage de pH | 0,1 |
| Hydrosoluble | Complètement miscible |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Redox buffer solution 468 mV pH 0.1
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid