Learn More
Mettler Toledo™ Sondes de température pour pH-mètre de paillasse
Pour une utilisation avec les pH-mètres de paillasse.
Marque:  Mettler Toledo™ 51300165
Code produit. 11917731
  • 308.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Matériau : Acier inox
  • Longueur : 120 mm
  • Diamètre : 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sonde de température PT1000
Acier inoxydable
ATC
Pt1000
302°F
120mm
3 mm
Banane
150°C
pH-mètre
PT1000
4,7 in
0,12 in