Learn More
Mettler Toledo™ Sondes de température pour pH-mètre de paillasse
Pour une utilisation avec les pH-mètres de paillasse.
Marque: Mettler Toledo™ 51300164
126.66 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau : Acier inox
- Longueur : 120 mm
- Diamètre : 3 mm
Spécification
Sonde de température ATC NTC 30 kilohm | |
Acier inoxydable | |
ATC | |
NTC 30 kilohm | |
302°F | |
120 mm | |
3 mm |
RCA | |
150°C | |
pH-mètre | |
ATC de NTC 30 kilohms | |
4,7 in | |
0,12 in |