Learn More
Mettler Toledo™ Adaptateurs pour pH-mètres
Accessoires adaptateurs
Marque:  Mettler Toledo™ 51302329
113.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11977731
  • 130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Adaptateur de conductivité LTW-Mini DIN
  • Le câble approprié pour connecter le mini DIN du capteur de conductivité à un instrument de mesure portable.  L’adaptateur est requis pour les instruments de mesure suivants : FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur de conductivité LTW-Mini DIN
FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro
Nom du produit
Mettler Toledo™ Adaptateurs pour pH-mètres > Adaptateur de connectivité