Learn More
Mettler Toledo™ Bécher de titration pour titrateurs Mettler Toledo™
Béchers en plastique à utiliser avec les titrateurs.
Marque: Mettler Toledo™ 00101974
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 10.00800kg
Description
- Matériau : Plastique
- Capacité : 100 ml
- Quantité : 1400/boîte
Spécification
Bécher de titration ; 100 ml ; 1400/boîte | |
Titration | |
Polypropylène | |
100 ml |