Learn More
Metro™ Roulettes à tige en acier inoxydable MetroMax iQ™
Pour une utilisation avec les montants pour roulettes à tige mobiles en acier MetroMax Q
Marque:  Metro™ 5MDBXA
Code produit. 15996711
  • 67.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nettoyage aisé
  • Les roulettes permettent de déplacer aisément les unités de rayonnage afin d’accéder aux sols et aux murs
  • Utilisées pour créer des chariots, elles permettent un déplacement efficace des fournitures au sein d’un établissement ou d’un campus
Roulettes à tige en polymère
  • Performance résistante à la corrosion (fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox)
  • Roue en polyuréthane de 5 po (127 mm) de diamètre
  • Roulement d’essieu à manchon
  • Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
  • Protection antimicrobienne intégrée à la bande de roulement
  • Charge nominale de 300 lbs. (135 kg)
  • Plage de températures : -20 à 120°F (-29 à 49°C) [Continu]
  • Tampons inclus
Roulettes à tige standards
  • Sondes et matériels pour roulettes nickelées
  • Style tige/pivot ou tige/frein
  • Tampons inclus
Roulette à tige pour chariot lavable en acier inoxydable
  • Sonde, essieu et tige en acier inoxydable
  • Roulements soudés (tampons inclus)
Spécification
Spécification
Roulettes à tige de frein
12,7 cm
250 lb
–20 à 120deg;F
Donut résistant
Acier nickelé
5 po
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;
113 kg
–49 à 49deg;C