Learn More
Metro™ Roulettes à tige en acier inoxydable MetroMax iQ™
Code produit. 15946731
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier nickelé
Type de produit:
Roulette à tige pivotante
Roulettes à tige de frein
Surface de roulement:
Donut résistant
PUR
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15946731
Marque: Metro™ 5MPXGSA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les montants pour roulettes à tige mobiles en acier MetroMax Q
  • Nettoyage aisé
  • Les roulettes permettent de déplacer aisément les unités de rayonnage afin d’accéder aux sols et aux murs
  • Utilisées pour créer des chariots, elles permettent un déplacement efficace des fournitures au sein d’un établissement ou d’un campus
Roulettes à tige en polymère
  • Performance résistante à la corrosion (fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox)
  • Roue en polyuréthane de 5 po (127 mm) de diamètre
  • Roulement d’essieu à manchon
  • Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
  • Protection antimicrobienne intégrée à la bande de roulement
  • Charge nominale de 300 lbs. (135 kg)
  • Plage de températures : -20 à 120°F (-29 à 49°C) [Continu]
  • Tampons inclus
Roulettes à tige standards
  • Sondes et matériels pour roulettes nickelées
  • Style tige/pivot ou tige/frein
  • Tampons inclus
Roulette à tige pour chariot lavable en acier inoxydable
  • Sonde, essieu et tige en acier inoxydable
  • Roulements soudés (tampons inclus)
Spécification
Type de produit Roulette à tige pivotante
Diamètre (impériale) 5 po
Diamètre (métrique) 12,7 cm
À utiliser avec (équipement) Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;
Comprend Lavable en chariot
Capacité de charge (impériale) 300 lb
Capacité de charge (métrique) 135 kg
Plage de températures (impériale) –20 à 120deg;F
Plage de températures (métrique) –49 à 49deg;C
Surface de roulement PUR
Avec roulettes Oui
Matériau Acier inoxydable