Learn More
Metro™ Roulettes à tige en acier inoxydable MetroMax iQ™
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier nickelé
Type de produit:
Roulette à tige pivotante
Roulettes à tige de frein
Surface de roulement:
Donut résistant
PUR
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Nettoyage aisé
- Les roulettes permettent de déplacer aisément les unités de rayonnage afin d’accéder aux sols et aux murs
- Utilisées pour créer des chariots, elles permettent un déplacement efficace des fournitures au sein d’un établissement ou d’un campus
Roulettes à tige en polymère
- Performance résistante à la corrosion (fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox)
- Roue en polyuréthane de 5 po (127 mm) de diamètre
- Roulement d’essieu à manchon
- Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
- Protection antimicrobienne intégrée à la bande de roulement
- Charge nominale de 300 lbs. (135 kg)
- Plage de températures : -20 à 120°F (-29 à 49°C) [Continu]
- Tampons inclus
Roulettes à tige standards
- Sondes et matériels pour roulettes nickelées
- Style tige/pivot ou tige/frein
- Tampons inclus
Roulette à tige pour chariot lavable en acier inoxydable
- Sonde, essieu et tige en acier inoxydable
- Roulements soudés (tampons inclus)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Roulette à tige pivotante |
| Diamètre (impériale) | 5 po |
| Diamètre (métrique) | 12,7 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade; |
| Capacité de charge (impériale) | 250 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 113 kg |
| Plage de températures (impériale) | –20 à 120deg;F |
| Plage de températures (métrique) | –49 à 49deg;C |
| Surface de roulement | Donut résistant |
| Avec roulettes | Oui |
| Afficher plus |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering