Learn More
Metro™ Racks de vêtements en acier inoxydable de type 304
La construction en fil ouvert favorise le flux d’air laminaire. Les racks de vêtements en acier inoxydable de type 304 sont équipés d’un mécanisme de capture des crochets unique qui permet de dissuader le vol.
1245.00€ - 2155.00€
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15946921
|
Metro™
GRW2436S |
36 po | 91,4 cm |
1245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15966921
|
Metro™
GRW2460S |
60 po | 152,4 cm |
1985.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15956921
|
Metro™
GRW2448S |
48 in | 122 cm |
1565.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15976921
|
Metro™
GRW2472S |
72 in | 182,5 cm |
2155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Acier inoxydable de type 304 et construction Super Erecta™ éprouvée de bout en bout
- Versions à montage vertical et mural, montables sur le sol, disponibles
- La construction en fil ouvert favorise le flux d’air laminaire
- Supports en acier inoxydable de type 304 électro-poli inclus. Les supports sont espacés à des intervalles de 7,62 cm (3 po)
- Le mécanisme de capture des crochets unique permet de dissuader le vol
- Montage facile
- Plaques de pied triangulaires en acier inoxydable réglables fournies pour le montage au sol
- L’unité verticale n’est pas conductrice, mais peut être rendue conductrice avec l’ajout de manchons en aluminium (9986Z)
- Le modèle de montage au sol mesure 189,5 cm (74,625 po) de hauteur. Le modèle de montage mural mesure 19,05 cm (7,5 po) de hauteur
Spécification
24 in | |
61 cm |