Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, bord d’étagères
Code produit. p-4247128
Click to view available options
Longueur (impériale):
14 in
18 in
18 po
21 in
24 in
30 in
30 po
36 in
42 in
42 po
48 in
60 po
72 in
Hauteur (impériale):
1 in
1 po
4 in
4 po
Matériau:
Acier inoxydable
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15946951
Marque: Metro™ L21WS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible pour les étagères en fil ou solide
Les rebords de 1 po fournissent une lèvre de sécurité pour sécuriser les éléments pendant le transport ou pour répondre aux exigences en matière de sécurité, notamment aux normes de sûreté sismique. Fixation aisée sans outils sur les tablettes à treillis métallique Metro Super Erecta ou Super Adjustable. Autres tailles et finitions disponibles.
  • Pour une installation stationnaire ou mobile
  • Empêche les articles de dépasser ou de tomber des étagères
  • Les rebords latéraux et arrière se tiennent à 1 po (25 mm) de hauteur
  • Les rebords de l’étagère se tiennent à 4 po de hauteur (10,1 cm) et comportent des languettes à clip à ressort pour la fixation
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Type de produit Stackable Ledge for Solid Shelving
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Étagères solides Metrotrade; Super Erectatrade;
Hauteur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 10 cm
Comprend Languettes de pinces à ressort
Longueur (impériale) 21 in
Longueur (métrique) 53,3 cm