Learn More
Metro™ Montants perlés Super Erecta™
Pour les applications autoclavables et lavables en chariot
Marque:  Metro™ 54UPS-SW
Code produit. 15946711
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque montant Type 304 en acier inoxydable est doté d’un bouchon en aluminium perlé sur le dessus
  • Pour une utilisation avec des roulettes à tige standard
Spécification
Spécification
Mobile Shelving Post
Roulette à tige Metrotrade; Super Erectatrade;
137,1 cm
137 cm
Idéal pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot
54 in
54 in