Learn More
Metro™ 2 kits d’unités d’extrémité fixes à rail supérieur Super Erecta™, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
Connecte les unités d’extrémité fixes aux ensembles de rails aériens
Marque: Metro™ TTE24K3
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 18.50400kg
Description
- Le kit comprend des montants de 86 po (218,5 cm) et le matériel nécessaire pour connecter les unités d’extrémité fixes au rail
- La conception à fil ouvert des étagères Super Erecta minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés.
La finition MetroSeal 3 est une finition multi-couche résistante à la corrosion composée d’un époxy thermodurci réticulé exclusif amélioré par la protection antimicrobienne Microban sur un revêtement de chromate de zinc. Metroseal 3 avec Microban offre une protection contre les bactéries, les moisissures, le mildiou et les champignons qui peuvent provoquer des odeurs, des colorations et une dégradation des produits, tout en affichant d’excellentes propriétés de résistance à l’abrasion, au creusement et chimique.
Informations sur la commande
Un kit est nécessaire par système unique. Étagères vendues séparément.
Spécification
86 po Montants et matériel de connexion | |
5,4 kg | |
Kit d’unité d’extrémité fixe | |
61 cm | |
Metroseal Green Epoxy | |
Acier |
24 po | |
24 po | |
12 lb | |
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
61 cm |