Learn More
Metro™ 2 kits d’unités d’extrémité fixes à rail supérieur Super Erecta™, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
Connecte les unités d’extrémité fixes aux ensembles de rails aériens
Marque:  Metro™ TTE21C
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 18.32800kg
Code produit. 15937291
  • 1055.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Le kit comprend des montants de 86 po (218,5 cm) et le matériel nécessaire pour connecter les unités d’extrémité fixes au rail
  • La conception à fil ouvert des étagères Super Erecta minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés. 
Informations sur la commande
Un kit est nécessaire par système unique. Étagères vendues séparément.
Spécification
Spécification
86 po Montants et matériel de connexion
5,1 kg
Kit d’unité d’extrémité fixe
53 cm
Chrome
Acier
21 po
21 po
11,5 lb
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
53 cm