Learn More
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™
Pour une utilisation avec les systèmes de rayonnage en fil métallique Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta et Super Erecta Pro
Brand:  Metro™ 27UP
 View more versions of this product
Product Code. 15916681
  • 32.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Les bornes fixes sont équipées de boulons de mise à niveau réglable pour compenser les surfaces irrégulières. Les montants sont disponibles en acier chromé, en acier inoxydable de type 304 et en Metroleal3. Metroseal 3 est doté d’une protection antimicrobienne Microban et bénéficie d’une garantie de 12 ans contre la rouille et la corrosion. Les montants mobiles sont fournis sans assemblage de boulon de mise à niveau pour une utilisation avec des roulettes à tige.
  • Rainures de 1 po (2,5 cm) d’intervalle
  • Les montants sont dotés de double rainure de 8 po (20,3 cm) d’intervalle pour en faciliter l’identification
Order Info
La hauteur comprend le boulon et le bouchon de mise à niveau. Étagères et montants vendus séparément.
Specifications
Specifications
Mobile Shelving Post
Système de rayonnage métallique Metrotrade; Super Erectatrade;
70,4 cm
Chrome
27,75 in
Mobile
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™ > Mobile ; Chrome ; Hauteur : 55,12cm (27,75 in)