Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™, séparateurs d’étagères 8 po
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 in
24 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les séparateurs peuvent également se fixer au fond des étagères. Disponible en acier inoxydable chromé ou de type 304. Disponibles dans d’autres tailles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Shelf Divider for Wire Shelves |
| À utiliser avec (équipement) | Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Hauteur (impériale) | 8 in |
| Hauteur (métrique) | 20,3 cm |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Matériau | Chrome |