Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, Chariot d’imagerie - traumatologie LAR
Description
Includes
Boîtier mobile de 45 po (113,6 cm) de hauteur avec verrou mécanique et deux clés ; Trois tiroirs en polymère de 3 po (7,6 cm) ; Quatre tiroirs en polymère de 6 po (15,2 cm) ; Deux kits de séparateurs de tiroirs de 3 po ; Poignées de tiroir bleu ardoise ; Module pivotant gauche avec bac à bascule verrouillable supérieur (verrou / deux clés) ; Plateau de module avec séparateurs ; Poubelle et support ; Module pivotant droit avec bac à bascule verrouillable supérieur (verrou / deux clés) ; Bac à bascule central non verrouillable ; Support de conteneur pour pièces tranchantes ; Pont avec étagère et rail ; Montant et pince utilitaire / IV ; Panier d’alimentation en treillis métallique
- La protection antimicrobienne Microban™ inhibe la croissance des bactéries responsables de taches et d’odeurs
- Les chariots sont dotés de roulettes en PE de 5 po (127 mm) : deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes pivotantes arrière
- Chaque face de tiroir dispose d’une zone polie de 0,5 x 18,38 po (1,3 x 46,7 cm) permettant une adhérence sécurisée des étiquettes DYMO™ et Zebra™ (non incluses)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde RTD, 6 L x 0,18 po de dia. int., acier inoxydable, configuration à 4 fils, précision de 100 ohms, avec 36 |
| Couleur | Taupe, Blue |
| Dimensions (L x l x H) | 24,9 x 34,7 x 44,7 po (63,3 x 88,2 x 113,6 cm) |
| Hauteur (impériale) | 44,7 in |
| Hauteur (métrique) | 113,6 cm |
| Comprend | Boîtier mobile de 45 po de hauteur avec verrou mécanique et deux clés ; Trois tiroirs en polymère de 3 po ; Quatre tiroirs en polymère de 6 po ; Deux kits de séparateurs de tiroirs de 3 po ; Poignées de tiroir bleu ardoise ; Module pivotant gauche avec bac à bascule verrouillable supérieur (verrou / deux clés) ; Plateau de module avec séparateurs ; Poubelle et support ; Module pivotant droit avec bac à bascule verrouillable par le haut (verrou / deux clés) ; Bac à bascule central non verrouillable ; Support de conteneur pour pièces tranchantes ; Pont avec étagère et rail ; Montant et pince utilitaire / IV ; Panier d’alimentation en treillis métallique |
| Longueur (impériale) | 24,9 in |
| Longueur (métrique) | 63,3 cm |
| Matériau | polymère |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Afficher plus |