Learn More
Metro™ Centres de travail mobiles Starsys™ avec armoire en hauteur
Modulaire et mobile pour s’adapter facilement aux changements de votre environnement de travail
Marque: Metro™ SXRMWTK36EOH2
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 237.67999kg
Description
Permet une installation et une reconfiguration rapides et faciles des meubles et des espaces de travail de laboratoire ; les boîtiers en polymère et la sous-structure en aluminium et en métal rigides offrent un environnement de travail robuste, durable et facile à nettoyer.
- Tiroirs à triple largeur non verrouillable avec espace pour les genoux à droite de 88,9 cm (35 po), tiroir pour crayons et roulettes en polymère de 12,7 cm (5 po) de diamètre (3 freins à orteils, 2 freins pivotants)
- La protection antimicrobienne Microban™ inhibe la croissance des moisissures et des bactéries
- Paillasse en époxy noir de 2,5 cm (1 po) d’épaisseur avec dosseret de 7,6 cm (3 po)
- Matériau du tiroir : polymère
- Matériau du dessus : résine époxy
- Deux tiroirs en polymère de 7,6 cm (3 po), deux de 15,2 cm (6 po) et un de 22,9 cm (9 po) avec poignées de tiroir taupe
- Armoire en hauteur à triple largeur intérieure de 68,6 cm (27 po) avec deux étagères en polymère simple largeur et deux étagères en polymère double largeur et portes transparentes à verrouillage de 225°
- Dimensions globales (P × l × H) : 2,7 × 160,6 × 207 cm (28,6 × 63,2 × 81,5 po)
- Dégagement entre la paillasse et les étagères : 40,6cm (16 po)
- Hauteur de la paillasse : 92,7cm (36,5 po)
Spécification
Coque de centre de travail mobile triple largeur sans verrouillage avec espace pour les genoux à droite de 890 mm, tiroir pour crayons et roulettes en polymère d’un diamètre de 127 mm | |
63,2 in | |
63,2 x 28,6 x 81,5 po (160,53 x 72,6 x 205,7 cm) | |
205,7 cm | |
81,5 in |
28,6 in | |
Centre de travail mobile préconfiguré | |
S’adapte facilement à un environnement de travail changeant et suscite même des changements dans l’environnement de travail | |
72,6 cm | |
160,53 cm |